Wichtige Dokumente
SAB4200096
Anti-Coronin 1B antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CORO1B, Anti-Coronin-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~66 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HS68 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using PC12 cell extracts and mouse brain extracts (S1 fraction)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CORO1B(57175)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Pathways Regulating Bone
Mineral Density in the Proteome
and RNA Interference Era