Merck
SAB3700054
Sigma-Aldrich
Anti-Cat IgG F(ab′)2-Biotin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Größe auswählen
2 MG
CHF 206.00
CHF 206.00
Voraussichtliches Versanddatum06. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 MG
CHF 206.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
CHF 206.00
Voraussichtliches Versanddatum06. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
cat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Spezifität
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Cat IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Biotin, Anti-Rabbit Serum, Cat IgG, Cat IgG F(ab′)2 and Cat Serum. No reaction was observed against Cat IgG F(c).
Immunogen
Cat IgG F(ab′)2 fragment
Physikalische Eigenschaften
Antibody format: IgG
Physikalische Form
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstituierung
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)