SAB2900444
Anti-DRD3 / DOPAMINE antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
D3 dopamine receptor, D3DR, D3nf, DRD3, Dopamine 3 receptor, Dopamine receptor D3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, dog, monkey, pig, horse, mouse, hamster
Methode(n)
immunohistochemistry: 16-32 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DRD3(1814)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable