SAB2701971
Anti-APOE antibody produced in rabbit
Synonym(e):
AD2, LDLCQ5, LPG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
36 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... APOE(348)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable