SAB2500802
Anti-Plakoglobin/γ-Catenin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-γ-Catenin, Anti-DP3, Anti-JUP, Anti-Junction plakoglobin, Anti-PDGB
Größe auswählen
CHF 462.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 462.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... JUP(3728)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)