SAB2500408
Anti-FOXA1/HNF3A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Forkhead box A1, Anti-HNF3A, Anti-Hepatocyte nuclear factor 3, Anti-MGC33105, Anti-TCF3A
Größe auswählen
CHF 386.00
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 386.00
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOXA1(3169)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)