SAB2109158
Anti-ADIPOR1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
ACDCR1, CGI-45, CGI45, FLJ25385, FLJ42464
Größe auswählen
CHF 380.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 380.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
41 kDa
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat, canine, human, goat, mouse, guinea pig, bovine, horse
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADIPOR1(57396)
Allgemeine Beschreibung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)