AP112A
Goat Anti-Human IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate
Chemicon®, from goat
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
alkaline phosphatase conjugate
Antikörperform
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Sekundärantikörper gegen Gesamtimmunglobulin
Immunohistochemistry: 1:1,000-1:2,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Verlinkung
Physikalische Form
15 mg/mL BSA and 0.05% sodium azide.
RECONSTITUTION:
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the vial label. Centrifuge product if it is not completely clear after standing for 1-2 hours at room temperature.
Lagerung und Haltbarkeit
WARNING:
For research use only; not for use as a diagnostic.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3