SAB2101751
Anti-PCSK6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-PACE4, Anti-Proprotein convertase subtilisin/kexin type 6, Anti-SPC4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
91 kDa
Speziesreaktivität
human, pig, rabbit, mouse, rat, guinea pig, horse, canine, zebrafish, bovine
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PCSK6(5046)
Immunogen
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)