Merck
SAB1412054
Sigma-Aldrich
ANTI-MTF1 antibody produced in mouse
clone 4A5, ascites fluid
Synonym(e):
MGC23036, MTF-1, MTF1, ZRF
Größe auswählen
200 μL
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A5, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 36.74 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MTF1(4520)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a transcription factor that induces expression of metallothioneins and other genes involved in metal homeostasis in response to heavy metals such as cadmium, zinc, copper, and silver. The protein is a nucleocytoplasmic shuttling protein that accumulates in the nucleus upon heavy metal exposure and binds to promoters containing a metal-responsive element (MRE). (provided by RefSeq)
Immunogen
MTF1 (NP_005946, 41 a.a. ~ 140 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GTVYDRTTVLIEQDPGTLEDEDDDGQCGEHLPFLVGGEEGFHLIDHEAMSQGYVQHIISPDQIHLTINPGSTPMPRNIEGATLTLQSECPETKRKEVKRY
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)