Merck
SAB1405307
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAMKK1 antibody produced in mouse
clone 1F6, ascites fluid
Synonym(e):
CAMKKA, DKFZp761M0423, MGC34095
Größe auswählen
200 μL
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F6, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~83.31 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CAMKK1(84254)
Allgemeine Beschreibung
The product of this gene belongs to the Serine/Threonine protein kinase family, and to the Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase subfamily. This protein plays a role in the calcium/calmodulin-dependent (CaM) kinase cascade. Three transcript variants encoding two distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
CAMKK1 (AAH31647, 1 a.a. ~ 520 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEGGPAVCCQDPRAELVERVAAIDVTHLEEADGGPEPTRNGVDPPPRARAASVIPGSTSRLLPARPSLSARKLSLQERPAGSYLEAQAGPYATGPASHISPRAWRRPTIESHHVAISDAEDCVQLNQYKLQSEIGKGAYGVVRLAYNESEDRHYAMKVLSKKKLLKQYGFPRRPPPRGSQAAQGGPAKQLLPLERVYQEIAILKKLDHVNVVKLIEVLDDPAEDNLYLALQNQAQNIQLDSTNIAKPHSLLPSEQQDSGSTWAARSVFDLLRKGPVMEVPCDKPFSEEQARLYLRDVILGLEYLHCQKIVHRDIKPSNLLLGDDGHVKIADFGVSNQFEGNDAQLSSTAGTPAFMAPEAISDSGQSFSGKALDVWATGVTLYCFVYGKCPFIDDFILALHRKIKNEPVVFPEGPEISEELKDLILKMLDKNPETRIGVPDIKLHPWVTKNGEEPLPSEEEHCSVVEVTEEEVKNSVRLIPSWTTVILVKSMLRKRSFGNPFEPQARREERSMSAPGNLLV
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)