SAB1411579
Anti-ARHGEF7 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BETA-PIX, COOL1, DKFZp686C12170, DKFZp761K1021, KIAA0142, KIAA0412, Nbla10314, P50, P50BP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 73.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARHGEF7(8874)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MTDNSNNQLVVRAKFNFQQTNEDELSFSKGDVIHVTRVEEGGWWEGTLNGRTGWFPSNYVREVKASEKPVSPKSGTLKSPPKGFDTTAINKSYYNVVLQNILETENEYSKELQTVLSTYLRPLQTSEKLSSANISYLMGNLEEICSFQQMLVQSLEECTKLPEAQQRVGGCFLNLMPQMKTLYLTYCANHPSAVNVLTEHSEELGEFMETKGASSPGILVLTTGLSKPFMRLDKYPTLLKELERHMEDYHTDRQDIQKSMAAFKNLSAQCQEVRKRKELELQILTEAIRNWEGDDIKTLGNVTYMSQVLIQCAGSEEKNERYLLLFPNVLLMLSASPRMSGFIYQGKLPTTGMTITKLEDSENHRNAFEISGSMIERILVSCNNQQDLQEWVEHLQKQTKVTSVGNPTIKPHSVPSHTLPSHPVTPSSKHADSKPAPLTPAYHTLPHPSHHGTPHTTINWGPLEPPKTPKPWSLSCLRPAPPLRPSAALCYKEDLSKSPKTMKKLLPKRKPERKPSDEEFASRKSTAALEEDAQILKVIEAYCTSAKTRQTLNSSSRKESAPQVLLPEEEKIIVEETKSNGQTVIEEKSLVDTVYALKDEVQELRQDNKKMKKSLEEEQRARKDLEKLVRKVLKNMNDPAWDETNL
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable