SAB1410283
Anti-DAXX antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BING2, DAP6, EAP1, MGC126245, MGC126246
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 81.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DAXX(1616)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MATANSIIVLDDDDEDEAAAQPGPSHPLPNAASPGAEAPSSSEPHGARGSSSSGGKKCYKLENEKLFEEFLELCKMQTADHPEVVPFLYNRQQRAHSLFLASAEFCNILSRVLSRARSRPAKLYVYINELCTVLKAHSAKKKLNLAPAATTSNEPSGNNPPTHLSLDPTNAENTASQSPRTRGSRRQIQRLEQLLALYVAEIRRLQEKELDLSELDDPDSAYLQEARLKRKLIRLFGRLCELKDCSSLTGRVIEQRIPYRGTRYPEVNRRIERLINKPGPDTFPDYGDVLRAVEKAAARHSLGLPRQQLQLMAQDAFRDVGIRLQERRHLDLIYNFGCHLTDDYRPGVDPALSDPVLARRLRENRSLAMSRLDEVISKYAMLQDKSEEGERKKRRARLQGTSSHSADTPEASLDSGEGPSGMASQGCPSASRAETDDEDDEESDEEEEEEEEEEEEEATDSEEEEDLEQMQEGQEDDEEEDEEEEAAAGKDGDKSPMSSLQISNEKNLEPGKQISRSSGEQQNKGRIVSPSLLSEEPLAPSSIDAESNGEQPEELTLEEESPVSQLFELEIEALPLDTPSSVETDISSSRKQSEEPFTTVLENGAGMVSSTSFNGGVSPHNWGDSGPPCKKSRKEKKQTGSGPLGNSYVERQRSVHEKNGKKICTLPSPPSPLASLAPVADSSTRVDSPSHGLVTSSLCIPSPARLSQTPHSQPPRPGTCKTSVATQCDPEEIIVLSDSD
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable