SAB1409406
Monoclonal Anti-TLR7 antibody produced in mouse
clone 2F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
CHF 403.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 403.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 37.07 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TLR7(51284)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
KNNSPLQIPVNAFDALTELKVLRLHSNSLQHVPPRWFKNINKLQELDLSQNFLAKEIGDAKFLHFLPSLIQLDLSFNFELQVYRASMNLSQAFSSLKSLKILRI
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)