Merck
SAB1408893
Sigma-Aldrich
Anti-ASB6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ20548, MGC1024
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 21.78 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ASB6(140459)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to a family of ankyrin repeat proteins that, along with four other protein families, contain a C-terminal SOCS box motif. Growing evidence suggests that the SOCS box, similar to the F-box, acts as a bridge between specific substrate-binding domains and the more generic proteins that comprise a large family of E3 ubiquitin protein ligases. (provided by RefSeq)
Immunogen
ASB6 (AAH01719, 1 a.a. ~ 197 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPFLHGFRRIIFEYQPLVDAIPGSLGIQDPERQESLDRPSYVASEESRILVLTELLERKAHSPFYQEGVSNALLKMAELGLTRAADVLLRHGANLNFEDPVTYYTALHIAVLRNQPDMVELLVHHGADVNRRDREKLLCSMLWPAATGCRSTILRTFVSYWKEGQTSRPPPKMGTQCSPASSSCLVRPWEGTKRRPR
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)