Merck
SAB1408324
Sigma-Aldrich
Anti-UGT3A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ34658
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~59.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UGT3A1(133688)
Immunogen
UGT3A1 (AAH68446, 1 a.a. ~ 523 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVGQRVLLLVAFLLSGVLLSEAAKILTISTLGGSHYLLLDRVSQILQEHGHNVTMLHQSGKFLIPDIKEEEKSYQVIRWFSPEDHQKRIKKHFDSYIETALDGRKESEALVKLMEIFGTQCSYLLSRKDIMDSLKNENYDLVFVEAFDFCSFLIAEKLVKPFVAILPTTFGSLDFGLPSPLSYVPVFPSLLTDHMDFWGRVKNFLMFFSFSRSQWDMQSTFDNTIKEHFPEGSRPVLSHLLLKAELWFVNSDFAFDFARPLLPNTVYIGGLMEKPIKPVPQDLDNFIANFGDAGFVLVAFGSMLNTHQSQEVLKKMHNAFAHLPQGVIWTCQSSHWPRDVHLATNVKIVDWLPQSDLLAHPSIRLFVTHGGQNSVMEAIRHGVPMVGLPVNGDQHGNMVRVVAKNYGVSIRLNQVTADTLTLTMKQVIEDKRYKSAVVAASVILHSQPLSPAQRLVGWIDHILQTGGATHLKPYAFQQPWHEQYLIDVFVFLLGLTLGTMWLCGKLLGVVARWLRGARKVKKT
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)