Direkt zum Inhalt
SAB1410162
Anti-HRASLS3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
AdPLA, H-REV107-1, HRASLS3, HREV107, HREV107-3, MGC118754
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 17.9 kDa
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: 1 μg/mL
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HRASLS3(11145)
Immunogen
HRASLS3 (AAH01387.1, 1 a.a. ~ 162 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRAPIPEPKPGDLIEIFRPFYRHWAIYVGDGYVVHLAPPSEVAGAGAASVMSALTDKAIVKKELLYDVAGSDKYQVNNKHDDKYSPLPCSKIIQRAEELVGQEVLYKLTSENCEHFVNELRYGVARSDQVRDVIIAASVAGMGLAAMSLIGVMFSRNKRQKQ
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)