Merck
SAB5700541
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-YAP1-S397 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
COB1, YAP, YAP1, YAP2, YAP65, YKI
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
36
48
49
50
52
53
54
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
1.24mg/ml
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer397)
Angaben zum Gen
human ... YAP1(10413)
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S397 of human YAP1.
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable