SAB1403963
Monoclonal Anti-IGKC antibody produced in mouse
clone 2E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HCAK1, Km, MGC111575, MGC62011, MGC72072, MGC88770, MGC88771, MGC88809
Größe auswählen
CHF 474.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~52.07 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IGKC(3514)
Immunogen
Sequence
METPAQLLFLLLLWLPDSTGENVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRASQSLSSSYLAWYQQKPGQAPRLLIYGVSSRATGIPDRFSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYCQQYGTSRPITFGQGTRLDIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)