SAB1403468
Monoclonal Anti-ZNRF4 antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
RNF204, SPERIZIN, Ssrzf1, spzn
Größe auswählen
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~33.04 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZNRF4(148066)
Immunogen
Sequence
SSSVDFADLPALFGVPLAPEGIRGYLMEVKPANACHPIEAPRLGNRSLGSIALIRRYDCTFDL
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)