Merck
Z680206
Titanium tweezers
Style 2
Größe auswählen
1 EA
CHF 35.40
CHF 35.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 35.40
About This Item
UNSPSC-Code:
27112105
NACRES:
MA.01
CHF 35.40
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Aven
Gesamt L
4.75 in. (121 mm)
Allgemeine Beschreibung
Titanium tweezers do not shed particles like stainless steel tweezers. Titanium is light weight, high strength, non-magnetic material.
  • Lightweight (high strength to weight ratio)
  • Zero magnetic retentively
  • Temperature resistant to 800 °F
  • Chemical and corrosion resistant
  • Non-solder adhesive
  • Bio-compatible (maintain cell integrity, no inflammatory response)
Typical application: handling of sensitive components in cleaning/chemical processes at high temperatures, histology, biology, forensics, electron microscopy etc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 10
1 of 10