Merck
SAB1403374
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C20ORF172, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
C20orf172, FLJ13346, MGC32987, MIS13, dJ469A13.2
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DSN1(79980)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a kinetochore protein that functions as part of the minichromosome instability-12 centromere complex. The encoded protein is required for proper kinetochore assembly and progression through the cell cycle. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
Immunogen
C20orf172 (NP_079194.2, 257 a.a. ~ 355 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTYLGSSQNEVLNTKPDYQKILQNQSKVFDCMELVMDELQGSVKQLQAFMDESTQCFQKVSVQLGKRSMQQLDPSPARKLLKLQLQNPPAIHGSGSGSC
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)