GF141
Stem Cell Factor Protein, Recombinant mouse
The Stem Cell Factor (SCF) Protein, Recombinant mouse, is a hematopoietic growth factor that exerts its activity at the early stages of hematopoiesis.
Synonym(e):
SCF, Mast Cell Growth Factor, MGF, c-kit Ligand
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
>98% (SDS-PAGE)
Spezifische Aktivität
≥1x10e5 U/mg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Verunreinigungen
<0.1 ng/μg Endotoxin (of SCF)
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
mouse ... KITLG(17311)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2