Merck
S9637
Sigma-Aldrich
Natriumsuccinat dibasisch Hexahydrat
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonym(e):
Bernsteinsäure Dinatriumsalz, Butandisäure Dinatriumsalz
Größe auswählen
100 G
CHF 67.70
500 G
CHF 218.00
CHF 67.70
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 67.70
500 G
CHF 218.00
About This Item
Lineare Formel:
NaOOCCH2CH2COONa · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.14
Beilstein:
3921044
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.71
Löslichkeit:
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
CHF 67.70
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Methode(n)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pH-Wert
8—9.5 (25 °C, 270 g/L)
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.2Na.6H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;;;;;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChIKey
ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Natriumsuccinat dibasisch Hexahydrat ist das Natriumsalz der Succinsäure, einer Dicarbonsäure. Diese vielseitige Verbindung wird in der Zellbiologie, Zellkultivierung und biochemischen Forschung weithin eingesetzt. Sie dient sowohl als Energiequelle als auch als Puffer in der Zellkultivierung und Zellbiologie-Forschung, insbesondere im Rahmen des Tricarbonsäure(TCA)- oder Krebs-Zyklus. Es wird angenommen, dass Natriumsuccinat dibasisch Hexahydrat als Ionophor wirkt, den Transport von Ionen über Zellmembranen erleichtert und somit den Zellstoffwechsel beeinflusst. Dieses Produkt ist auch als Succinsäure-Dinatriumsalz bekannt und liefert das notwendige Substrat für die Produktion von ATP (Adenosin-Triphosphat), das für eine optimale Zellfunktion unerlässlich ist.
Anwendung
Zweibasisches Natriumsuccinat-Hexahydrat wird wie folgt verwendet:
  • als Zusatz im Assaymedium zum Inkubieren von Mitochondrien, um die spezifische Aktivität von Komplex-II zu messen
  • als Komponente in Pflanzeninduktionsmedium/Protoplasteninduktionsmedien (PIM) für die Pflanzenregeneration
  • als niedermolekulares Additiv in frischem Medium zum Untersuchen seiner positiven synergistischen Wirkung auf die Transgenexpression in CHO-Zellen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vielseitig und anpassbar an eine Vielzahl von Labor- und Forschungsanwendungen
  • Natriumsuccinat vom BioReagent-Gütegrad für Ihre Forschung in den Bereichen Zellbiologie und Biochemie
  • Getestet zur Anwendung in Säugetier- und Insektenzellkulturen
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wei-Feng Li et al.
New biotechnology, 69, 8-17 (2022-02-27)
Chinese hamster ovary (CHO) cells are currently the most widely used host cells for production of recombinant therapeutic proteins (RTPs). Small-molecule additives related to cell cycle apoptosis and autophagy regulation have been used to promote RTP production. By combining two
Huimin Mao et al.
Stem cells international, 2020, 2016809-2016809 (2020-03-28)
Most mesenchymal stem cells reside in a niche of low oxygen tension. Iron-chelating agents such as CoCl2 and deferoxamine have been utilized to mimic hypoxia and promote cell growth. The purpose of the present study was to explore whether a
Jongjin Park et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1917, 337-354 (2019-01-06)
CRISPR/Cas9 nuclease system is getting popular in precise genome editing of both eukaryotic and prokaryotic systems due to its accuracy, programmability, and relative ease of use. CRISPR/Cas systems can be delivered into live cells via plasmid DNA, RNA, and ribonucleoprotein
Georgia L Isom et al.
Cell, 181(3), 653-664 (2020-05-04)
Gram-negative bacteria are surrounded by an outer membrane composed of phospholipids and lipopolysaccharide, which acts as a barrier and contributes to antibiotic resistance. The systems that mediate phospholipid trafficking across the periplasm, such as MCE (Mammalian Cell Entry) transporters, have
Adrián Povo-Retana et al.
Cancers, 12(10) (2020-10-24)
Tumor-associated macrophages (TAMs) play a crucial role in suppressing the immunosurveillance function of the immune system that prevents tumor growth. Indeed, macrophages can also be targeted by different chemotherapeutic agents improving the action over immune checkpoints to fight cancer. Here