Merck
S9125
Sigma-Aldrich
Natriumborhydrid
~98%
Synonym(e):
Natriumboranat
About This Item
Lineare Formel:
NaBH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
37.83
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
~98%
Enthält
~0.5% magnesium carbonate as anticaking agent
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChIKey
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Raffaello Mazzaro et al.
ChemistryOpen, 4(3), 268-273 (2015-08-08)
Graphene-metal composites have potential as novel catalysts due to their unique electrical properties. Here, we report the synthesis of a composite material comprised of monodispersed platinum nanoparticles on high-quality graphene obtained by using two different exfoliation techniques. The material, prepared