Wichtige Dokumente
S4322
Anti-Sirt6 (N-terminal) in Kaninchen hergestellte Antikörper
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-NAD-dependent deacetylase sirtuin 6, Anti-SIR2-like protein 6, Anti-SIR2L6
Größe auswählen
CHF 143.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 143.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~40 kDa
Speziesreaktivität
rat (predicted), mouse, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human 293 cells transfected with Sirt6
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SIRT6(51548)
rat ... Sirt6(299638)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)