Wichtige Dokumente
S2947
Anti-Synapsin II (C-terminal) in Kaninchen hergestellte Antikörper
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-SYN2, Anti-SYNAPSIN 2, Anti-SYNII, Anti-SYNIIa, Anti-SYNIIb
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~74 kDa (synapsin IIa)
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 0.25-0/5 μg/mL using extracts of HEK-293T cells expressing human synapsin II, mouse brain extract (S1 fraction), and rat PC12 cell lysate
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SYN2(6854)
mouse ... Syn2(20965)
rat ... Syn2(29179)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)