Merck
S2646
Skalpell-Klingen
No. 10
Synonym(e):
Precision blades, Surgical scalpel blades
Größe auswählen
100 EA
CHF 264.00
CHF 264.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
CHF 264.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122407
NACRES:
NB.35
CHF 264.00
Check Cart for Availability
Materialien
steel (carbon)
Sterilität
non-sterile
Anwendung
Scalpel blades has been used:
  • in seedling inoculation
  • to dissect adrenal gland for adrenalectomy
  • to cut the polydimethylsiloxane (PDMS) layers for fabrication of the microfluidic device
Verpackung
Edelstahl, einzeln verpackt, nicht steril
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)