Wichtige Dokumente
S128
N-Methylspiperone hydrochloride
solid
Synonym(e):
N-Methyl-8-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro-[4.5]decan-4-one hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Farbe
light yellow
Löslichkeit
0.1 M HCl: soluble
ethanol: soluble
SMILES String
Cl.CN1CN(c2ccccc2)C3(CCN(CCCC(=O)c4ccc(F)cc4)CC3)C1=O
InChI
1S/C24H28FN3O2.ClH/c1-26-18-28(21-6-3-2-4-7-21)24(23(26)30)13-16-27(17-14-24)15-5-8-22(29)19-9-11-20(25)12-10-19;/h2-4,6-7,9-12H,5,8,13-18H2,1H3;1H
InChIKey
OGOQOKYYPNFSOL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable