Merck
RAB1107
Sigma-Aldrich
Rabbit IL-17A ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Größe auswählen
96 WELLS
CHF 594.00
CHF 594.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
96 WELLS
CHF 594.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 594.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Speziesreaktivität
rabbit
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.2 ng/ml
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rhesus macaque ... IL17A(100339322)
Allgemeine Beschreibung
This ELISA antibody pair detects Rabbit IL-17A
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Sonstige Hinweise
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)