RAB0689
Human IL36G / Interleukin-36 Gamma ELISA Kit
Größe auswählen
CHF 501.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 501.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 13 pg/mL
standard curve range: 12.29-3000 pg/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL36G(56300)
Allgemeine Beschreibung
Interleukin-36 gamma (IL36G), also known as IL-1F9, is a member of interleukin (IL)-1-like proinflammatory cytokine family.[1][2][3] It is encoded by the gene mapped to human chromosome 2q12-q21.[4] IL36G is abundantly expressed in epithelial tissues and numerous myeloid-derived cell types.[3]
Anwendung
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?