Merck
RAB0516
Sigma-Aldrich
Mouse Lymphotactin / XCL1 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Größe auswählen
1 KIT
CHF 502.00
CHF 502.00
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 502.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 502.00
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/mL
standard curve range: 46.9-3000 pg/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Xcl1(16963)
Allgemeine Beschreibung
The Mouse Lymphotactin ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse Lymphotactin in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Mouse Lymphotactin
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Sonstige Hinweise
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDB
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDB
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDB
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDB
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)