Merck
NOR1008UP8
Norell® Standard Series NMR-Röhrchen, 10 mm
frequency 400 MHz
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Norell NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Materialien
colorless tube
glass tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Norell 1008-UP-8
Parameter
400 MHz frequency
Länge
8 in.
AD × ID
10 mm × 8.76 mm
Sturz/Wölbung
±0.007 mm
Konzentrizität
±0.005 mm
Röhrchendurchm.
10 mm
Wandstärke
1.24 mm
Allgemeine Beschreibung
Die Norell NMR-Röhrchen der Standard-Serie haben ein geändertes Design, um Abweichungen der Wand und des Bodens zu eliminieren. Dieses verbessert die Shimming-Zeiten und die Reproduzierbarkeit. Hergestellt aus ASTM Typ 1 Klasse B Glas, allgemein als N-51A bezeichnet, sind diese NMR-Röhrchen für Auto-Sampling-Systeme und High-Throughput-NMR-Spektroskopie bestimmt.
Rechtliche Hinweise
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Standard Series is a trademark of Norell, Inc.