Merck
RAB0488
Sigma-Aldrich
Human TROY ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Größe auswählen
1 KIT
CHF 712.00
CHF 712.00
Voraussichtliches Versanddatum03. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 712.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 712.00
Voraussichtliches Versanddatum03. Mai 2025
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type urine
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 50 pg/mL
standard curve range: 0.55-400 ng/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
The Human TROY ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human TROY in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human TROY
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Sonstige Hinweise
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDB
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDB
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDB
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDB
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDB
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)