Wichtige Dokumente
RAB0326
C-Peptide EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Synonym(e):
C-Peptide
Größe auswählen
CHF 475.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 475.00
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Aufnahme
sample type plasma
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 772 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... INS(3630)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)