Merck
RA2DWPAT-EP
Rotor for Eppendorf® 5810/5810R Centrifuges
A-2-DWP-AT, aerosol-tight
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
Leistungsmerkmale
to hold 2 x 1 filtration plate kits
to hold 2 x 2 DWP
to hold 2 x 6 MTP
A-2-DWP-AT, aerosol-tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022639901
Parameter
4,500 max. RCF (3,486 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5810/5810R
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rotor for Eppendorf(R) 5418/5418R Centrifuge
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)