Merck
R819-500
Sigma-Aldrich
Rattenhirn-Endothelzellwachstumsmedium (500 ml)
Synonym(e):
Endothelial cell culture medium
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.71
Form
liquid
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
6 mo.
Hersteller/Markenname
Cell Applications, Inc
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Gebrauchsfertige Komplett-Medien
Anwendung
Rattenhirn-Endothelzellwachstumsmedium (500 mL) wird zur Kultivierung von primären mikrovaskulären Endothelzellen des Gehirns der Ratte (CMVEC) eingesetzt.
Qualität
Jede Charge wurde auf die Fähigkeit zur Unterstützung der Plattierung, Verbreitung und Proliferation getestet.
Angaben zur Herstellung
Im Protokoll enthalten
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zoltan Ungvari et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 68(12), 1443-1457 (2013-05-22)
Cerebromicrovascular rarefaction is believed to play a central role in cognitive impairment in patients receiving whole-brain irradiation therapy. To elucidate the mechanism underlying the deleterious effects of γ-irradiation on the cerebral microcirculation, rat primary cerebromicrovascular endothelial cells (CMVECs) were irradiated
Protokolle
Technical information for working with rat brain microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation