Merck
R6901
Sigma-Aldrich
PCR 96 Well rack
assorted colors
Synonym(e):
microtube rack
Größe auswählen
5 EA
CHF 61.20
CHF 61.20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
CHF 61.20
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.15
CHF 61.20
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
autoclavable
Holds 96 x 0.2 mL tubes
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS23461A
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
127x99x30 mm
Farbe
assorted colors
Allgemeine Beschreibung
Sturdy rack for working with 0.2 mL tubes. Accommodates the standard 8 or 12 tube strips. Perfect for pre- or post-PCR sampling applications. The tube wells are easily identified with imprinted numbers and letters. The rack features a removable hinged lid.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3