R4777
Anti-Ran antibody,Mouse monoclonal
clone ARAN1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-ARA24, Anti-Gsp1, Anti-TC4
Größe auswählen
CHF 684.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 684.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ARAN1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, Xenopus, bovine, mouse, hamster
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total extract of Jurkat cells
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAN(5901)
mouse ... Ran(19384)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- western blotting
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)