Wichtige Dokumente
R1653
Anti-RAD50 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
ammonium sulfate suspension
Mol-Gew.
antigen 154 kDa
Speziesreaktivität
human, rodent
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAD50(10111)
mouse ... Rad50(19360)
rat ... Rad50(64012)
Immunogen
Anwendung
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)