Merck
R1400
Texan Reagenzreservoir für Multikanalpipetten
with lid, sterile, case of 100 ea (10 packs of 10ea)
Synonym(e):
multichannel pipette reservoir, reagent reservoir
About This Item
UNSPSC-Code:
41121522
NACRES:
NB.01
Materialien
V-bottom bottom
colorless
polypropylene
Sterilität
sterile
Verpackung
case of 100 ea (10 packs of 10ea)
Hersteller/Markenname
Excel Scientific RSV-L175-S05
Kapazität
175 mL
Allgemeine Beschreibung
Praktisches Reservoir für wiederholtes Pipettieren einzelner Reagenzien
Eigenschaften:
  • Breit genug für 8- oder 12-Kanalpipetten
  • Maßeinteilung
  • Oberfläche an Beschriftung mattiert
  • Tropffreie Lippe für einfaches Gießen
  • Sich verjüngender Querschnitt, zum einfacheren Arbeiten mit kleinen und großen Volumen
Rechtliche Hinweise
Texan is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
  1. What are the applications of this product?
    1 answer
    1. This product is a reservoir typically used as a holding tray or dish for use when transferring solutions or liquid reagents to multiwell plates or tubes at the bench. The v-shaped bottom allows for maximum pickup without needing both hands (one to tilt the tray). The product is most frequently used with multi-channel pipettors in liquid transfer as the image shows.