Merck
PZ0342
Sigma-Aldrich
PF-6274484
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-2-propenamide
Größe auswählen
5 MG
CHF 97.30
25 MG
CHF 320.00
CHF 97.30
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 97.30
25 MG
CHF 320.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14ClFN4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 97.30
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(NC(C=C)=O)C=C32
InChI
1S/C19H16ClFN4O/c1-4-11(2)24-17-8-13-16(9-18(17)26-3)22-10-23-19(13)25-12-5-6-15(21)14(20)7-12/h4-10,24H,1-2H2,3H3,(H,22,23,25)
InChIKey
DTMQCGFVWWBONL-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
PF-6274484 is an irreversible EGFR kinase inhibitor that covalently reacts with active-site cysteine residues in the ATP binding pocket. PF-6274484 inhibits autophosphorylation of both wild type and mutant EGFR in tumor cells with IC50 values of 5.8 nM and 6.6 nM, respectively.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)