Merck
PZ0284
Sigma-Aldrich
PF-04753299
≥98%
Synonym(e):
α(R)-N-Hydroxy-α-methyl-α-(methylsulfonyl)-[1,1′-biphenyl]-4-butanamide, (+)-(2R)-4-(Biphenyl-4-yl)-N-hydroxy-2-methyl-2-(methylsulfonyl)butanamide, (2R)-4-Biphenyl-4-yl-N-hydroxy-2-methyl-2-(methylsulfonyl)butanamide, PF 04753299, PF-4753299
Größe auswählen
5 MG
CHF 113.00
25 MG
CHF 441.00
CHF 113.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 113.00
25 MG
CHF 441.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 113.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=C(NO)[C@@](S(=O)(C)=O)(C)CCC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(17(20)19-21,24(2,22)23)13-12-14-8-10-16(11-9-14)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,21H,12-13H2,1-2H3,(H,19,20)/t18-/m1/s1
InChIKey
GDYIQUFNICPYHF-GOSISDBHSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
PF-04753299 is a potent and selective inhibitor of LpxC (UDP-3-O-(R-3-hydroxymyristol)-N-acetylglucosamine deacetylase) that is effective in a murine of gram-negative bacteria infection model.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)