Merck
PZ0241
Sigma-Aldrich
PF-6422899
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-(2-propyn-1-yloxy)-6-quinazolinyl]-2-propenamide
Größe auswählen
5 MG
CHF 142.00
25 MG
CHF 441.00
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 142.00
25 MG
CHF 441.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H14ClFN4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.80
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(OCC#C)=C(NC(C=C)=O)C=C32
InChI
1S/C20H14ClFN4O2/c1-3-7-28-18-10-16-13(9-17(18)26-19(27)4-2)20(24-11-23-16)25-12-5-6-15(22)14(21)8-12/h1,4-6,8-11H,2,7H2,(H,26,27)(H,23,24,25)
InChIKey
AZLXGJFHSLQCPV-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
PF-6422899 is an alkynylated derivative of PF-6274484; irreversible inhibitor of EGFR kinase activity. PF-6422899 binds covalently to active-site cysteine residues in the ATP binding pocket of EGFR.
PF-6422899 is an alkynylated, irreversible inhibitor of EGFR kinase activity.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.