Merck
PZ0160
Sigma-Aldrich
UK-5099
≥98% (HPLC), powder, mitochondrial pyruvate carrier inhibitor
Synonym(e):
2-Cyan-3-(1-phenyl-1H-indol-3-yl)-2-propensäure, PF-1005023
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
UK-5099, ≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
yellow to tan
Löslichkeit
DMSO: >20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)\C(=C\c1cn(-c2ccccc2)c3ccccc13)C#N
InChI
1S/C18H12N2O2/c19-11-13(18(21)22)10-14-12-20(15-6-2-1-3-7-15)17-9-5-4-8-16(14)17/h1-10,12H,(H,21,22)/b13-10+
InChIKey
BIZNHCWFGNKBBZ-JLHYYAGUSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
UK-5099 wird für folgende Anwendungen verwendet:
  • als mitochondrialer Pyruvat-Blocker zum Reduzieren des Pyruvattransports in die Mitochondrien im Roswell Park Memorial Institute (RPMI)-1640-Medium für Prostatakrebs-Zelllinienkulturen
  • in Dimethylsulfoxid(DMSO)-Stämmen, zur Untersuchung der Folgen eines Hemmens des Pyruvattransports in die Mitochondrien bei proinflammatorischen Antworten in von Lipopolysacchariden aktivierten Makrophagen
  • bei der Oberflächenbehandlung zur Untersuchung seiner Wirkung auf die Haarzyklus-Induktion in für Experimente verwendeten Mäusen
Biochem./physiol. Wirkung
UK-5099 induziert die Laktaterzeugung.
UK-5099 ist ein wirksamer Hemmer des mitochondrialen Pyruvattransporters.
UK-5099 ist ein wirksamer Hemmer des mitochondrialen Pyruvattransporters. In den Mitochondrien des Rattenherzes hemmt UK-5099 den pyruvatabhängigen O2-Verbrauch mit einer IC50-Konzentration von 50 nM.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Forschung im Bereich der Apoptose. Weitere empfohlene Apoptoseprodukte finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Oleic acid stimulates glucagon-like peptide-1 release from enteroendocrine cells by modulating cell respiration and glycolysis
Clara R, et al.
Metabolism and Disease, 65(3), 8-17 (2016)
A P Halestrap et al.
The Biochemical journal, 223(3), 677-685 (1984-11-01)
The inhibitor of mitochondrial pyruvate transport alpha-cyano-beta-(1-phenylindol-3-yl)-acrylate was used to inhibit progressively pyruvate carboxylation by liver mitochondria from control and glucagon-treated rats. The data showed that, contrary to our previous conclusions [Halestrap (1978) Biochem. J. 172, 389-398], pyruvate transport could
M S Shearman et al.
The Biochemical journal, 223(3), 673-676 (1984-11-01)
alpha-Cyano-beta-(1-phenylindol-3-yl)acrylate inhibited pyruvate transport into both liver and heart mitochondria approximately linearly with respect to its concentration until 65% inhibition was achieved. The extent of inhibition was dependent on the mitochondrial protein concentration. By extrapolation of plots of inhibition versus
Ajit S Divakaruni et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(14), 5422-5427 (2013-03-21)
Facilitated pyruvate transport across the mitochondrial inner membrane is a critical step in carbohydrate, amino acid, and lipid metabolism. We report that clinically relevant concentrations of thiazolidinediones (TZDs), a widely used class of insulin sensitizers, acutely and specifically inhibit mitochondrial
M O Proudlove et al.
The Biochemical journal, 247(2), 441-447 (1987-10-15)
1. Mitochondria isolated from the thermogenic spadices of Arum maculatum and Sauromatum guttatum plants oxidized external NADH, succinate, citrate, malate, 2-oxoglutarate and pyruvate without the need to add exogenous cofactors. 2. Oxidation of substrates was virtually all via the alternative
Artikel
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.