Fortfahren mit
SML0601
BPTES
≥95% (HPLC), powder, glutaminase GLS1 (KGA) inhibitor
Synonym(e):
Bis-2-(5-phenylacetamido-1,3,4-thiadiazol-2-yl)ethylsulfid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 161.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 610.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H24N6O2S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
524.68
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
CHF 161.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
BPTES, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CC1=CC=CC=C1)NC2=NN=C(S2)CCSCCC3=NN=C(NC(CC4=CC=CC=C4)=O)S3
InChI
1S/C24H24N6O2S3/c31-19(15-17-7-3-1-4-8-17)25-23-29-27-21(34-23)11-13-33-14-12-22-28-30-24(35-22)26-20(32)16-18-9-5-2-6-10-18/h1-10H,11-16H2,(H,25,29,31)(H,26,30,32)
InChI key
MDJIPXYRSZHCFS-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis-2-(5-phenylacetamido-1,3,4-thiadiazol-2-yl)ethylsulfid (BPTES) wird als Glutaminaseinhibitor verwendet.
Biochem/physiol Actions
BPTES ist ein selektiver Inhibitor von Glutaminase GLS 1.
BPTES ist ein selektiver Inhibitor von Glutaminase GLS1 (KGA), der in der Niere und im Hirn vorkommt, und positiv durch Myc reguliert sowie in vielen Tumoren und Tumorzelllinien stark exprimiert wird. Glutaminase wandelt Glutamin zu Glutamat um, das ein wichtiger exzitatorischer Neurotransmitter im Gehirn ist und weiter zu α-Ketoglutarat, um den Tricarbonsäure (TCA)-Zyklus zu versorgen, und zu Glutathion, das wichtig für die Kontrolle des Maßes an reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) ist, die besonders wichtig für das Krebszellwachstum sind, oxidiert werden kann. BPTES verlangsamt das Wachstum von Gliomzellen. BPTES ist ein nichtkompetitiver Inhibitor mit einem Ki von 3 μM.
Vaccinavirus (VACV) benötigt den Glutaminmetabolismus für eine optimale Replikation. Die Hemmung der Glutaminolyse durch Bis-2-(5-phenylacetamido-1,3,4-thiadiazol-2-yl)ethylsulfid (BPTES) kann ein potenzielles Verfahren zur Behandlung von Pockenvirusinfektionen darstellen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AABH97D2D3FBRIE156317727
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
-
form
powder
form
-
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)