Merck
PZ0136
Sigma-Aldrich
CP-100263 dihydrochloride hydrate
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
(-)-CP 99994 dihydrochloride hydrate, (2R,3R)-N-[(2-Methoxyphenyl)methyl]-2-phenyl-3-piperidinamine dihydrochloride hydrate
Größe auswählen
5 MG
CHF 90.10
25 MG
CHF 473.00
CHF 90.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 90.10
25 MG
CHF 473.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H24N2O·2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 90.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: ≥5 mg/mL
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.Cl.Cl.COc1ccccc1CN[C@@H]2CCCN[C@@H]2c3ccccc3
InChI
1S/C19H24N2O.2ClH.H2O/c1-22-18-12-6-5-10-16(18)14-21-17-11-7-13-20-19(17)15-8-3-2-4-9-15;;;/h2-6,8-10,12,17,19-21H,7,11,13-14H2,1H3;2*1H;1H2/t17-,19-;;;/m1.../s1
InChIKey
KBQMYQWHOPCSMG-ONBPXQNSSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
CP-100263 is an NK-1 neurokinin receptor antagonist.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)