Wichtige Dokumente
P9638
L-α-Phosphatidylinositol 4-Monophosphat Natriumsalz
≥98%
Synonym(e):
Diphosphoinosit Natriumsalz, PIP, PtdInsP
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
Form
powder
Löslichkeit
H2O: soluble
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable