Wichtige Dokumente
P9246
PB28 dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
1-Cyclohexyl-4-(3-(5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)-n-propyl)piperazine dihydrochloride
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: ~10 mg/mL at 60 °C
SMILES String
Cl[H].Cl[H].COc1cccc2C(CCCN3CCN(CC3)C4CCCCC4)CCCc12
InChI
1S/C24H38N2O.2ClH/c1-27-24-14-6-12-22-20(8-5-13-23(22)24)9-7-15-25-16-18-26(19-17-25)21-10-3-2-4-11-21;;/h6,12,14,20-21H,2-5,7-11,13,15-19H2,1H3;2*1H
InChIKey
DSRBJOQIBXACIV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)