Wichtige Dokumente
P8374
Pyoverdines−Fe complex
from Pseudomonas fluorescens, >90% (HPLC)
Synonym(e):
Pyoverdines, Fe-Pv
Biologische Quelle
Pseudomonas fluorescens
Qualitätsniveau
Assay
>90% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
H2O: ~10 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)